Learn More
Fisherbrand™ S-Serie Ultraschallreinigungsgerät
Entwickelt mit modernster mikroprozessorgesteuerter Ultraschallreinigung und Wisch-Technologie. Fisherbrand™ Ultraschallreiniger der S-Serie bieten ein umfangreiches Sortiment von analogen Ultraschallbädern mit oder ohne Aufheizen, sodass die Ansprüche an Laborforschung, Sonochemie und Entgasungsanwendungen erfüllt werden.
280.00 € - 2203.20 €
Spezifikation
Material | V2A Edelstahlgehäuse und V2A Edelstahlbehälter |
---|---|
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Labor, Medizinsektor, Dentallabor, Schmuck, Uhren, Augenoptik, Werkstatt und Service, Industrie |
Temperaturbereich (metrisch) | 30 °C bis 80 °C |
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Modell | Abmessungen (T x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Modell | Abmessungen (T x B x H) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
10611983
|
Fisherbrand™
1005507 |
0,8 L | Elmasonic S 10 (H) | 178 H x 206 B x 116 T (mm) | N/A | ||||
10071012
|
Fisherbrand™
1004658 |
12.75 L | Elmasonic S 120 (H) | 278 L x 365 B x 321 H (mm) | N/A | ||||
10708304
|
Fisherbrand™
1004626 |
1.75 L | Elmasonic S 15 (H) | 212 H x 175 B x 180 T (mm) | N/A | ||||
11832370
|
Fisherbrand™
1008721 |
14 L | Elmasonic S 150 | 340 L x 568 B x 224 H (mm) | N/A | ||||
10623683
|
Fisherbrand™
1004662 |
18 L | Elmasonic S 180 (H) | 340 L x 390 B x 321 H (mm) | N/A | ||||
10485982
|
Fisherbrand™
1049018 |
28 L | Elmasonic S 300 (H) | 321 H x 568 B x 340 T (mm) | N/A | ||||
10692353
|
Fisherbrand™
1004631 |
2,75 L | Elmasonic S 30 (H) | 214 H x 300 B x 179 T (mm) | N/A | ||||
10602363
|
Fisherbrand™
1004635 |
4.25 L | Elmasonic S 40 (H) | 264 H x 300 B x 179 T (mm) | N/A | ||||
10335822
|
Fisherbrand™
1004643 |
5.75 L | Elmasonic S 60 (H) | 264 H x 365 B x 186 T (mm) | N/A | ||||
10758684
|
Fisherbrand™
1004650 |
6.9 l | Elmasonic S 70 (H) | 179 L x 568 B x 214 H (mm) | N/A | ||||
10592163
|
Fisherbrand™
1004652 |
9.4 L | Elmasonic S 80 (H) | 179 L x 568 B x 264 H (mm) | N/A | ||||
10192512
|
Fisherbrand™
1004655 |
9.5 L | Elmasonic S 100 (H) | 264 H x 365 B x 278 T (mm) | N/A | ||||
Beschreibung
- Lange Lebensdauer durch kavitationsbeständige Edelstahlbehälter
- LED-Anzeige mit eingestellter und verbleibender Zeit und voreingestellter und aktueller Temperatur
- Ergonomisch geformte Tragegriffe aus Kunststoff
- Die neuartige Abdeckung verringert die Lärmbelastung und beschleunigt den Aufheizvorgang
- Einfaches Ablassen der Reinigungsflüssigkeit durch den seitlichen Abflusskanal
- Durch die Anordnung des Bedienfelds kann keine Flüssigkeit in die Elektronik gelangen
- Degas-Taste
- 80 kHz für verlängerte Reinigungszeiten, ideal für die Behandlung von sehr kleinen und empfindlichen Gegenständen
- Edelstahlkorb mit separat bestellbarem Kunststoffdeckel
Spezifikation
V2A Edelstahlgehäuse und V2A Edelstahlbehälter | |
Labor, Medizinsektor, Dentallabor, Schmuck, Uhren, Augenoptik, Werkstatt und Service, Industrie | |
30 °C bis 80 °C |