Learn More
Fisherbrand™ S-Serie Ultraschallreinigungsgerät
Entwickelt mit modernster mikroprozessorgesteuerter Ultraschallreinigung und Wisch-Technologie. Fisherbrand™ Ultraschallreiniger der S-Serie bieten ein umfangreiches Sortiment von analogen Ultraschallbädern mit oder ohne Aufheizen, sodass die Ansprüche an Laborforschung, Sonochemie und Entgasungsanwendungen erfüllt werden.
Marke: Fisherbrand™ 1004635
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Gegen Kavitätenkorrosion beständige Wanne aus Edelstahl sorgt für lange Lebensdauer
- LED-Anzeige für eingestellte und verbleibende Zeitdauer und Soll- und Ist-Temperatur
- Ergonomisch gestaltete Tragegriffe aus Kunststoff
- Neugestaltetes Gehäuse reduziert Betriebsgeräusche und beschleunigt das Aufwärmen
- Problemloses Ablassen der Reinigungsflüssigkeit über einen seitlichen Ablasskanal mit Drehscheibe
- Anordnung des Bedienfelds verhindert das Eindringen von Flüssigkeit in die Elektronik
- Funktionstaste für Entgasen
- 80 kHz für längere Reinigungszeit, ideal zur Behandlung sehr kleiner und empfindlicher Gegenstände
- Edelstahlwanne und Kunststoffabdeckung sind separat erhältlich
Spezifikation
V2A Edelstahlgehäuse und V2A Edelstahlbehälter | |
4.25 L | |
230 V Wechselstrom, 340 W | |
Elmasonic S 40 (H) | |
4 kg |
230 V AC | |
264 H x 300 B x 179 T (mm) | |
Labor, Medizinsektor, Dentallabor, Schmuck, Uhren, Augenoptik, Werkstatt und Service, Industrie | |
30 °C bis 80 °C |