Learn More
Fisherbrand™ S-Serie Ultraschallreinigungsgerät
Entwickelt mit modernster mikroprozessorgesteuerter Ultraschallreinigung und Wisch-Technologie. Fisherbrand™ Ultraschallreiniger der S-Serie bieten ein umfangreiches Sortiment von analogen Ultraschallbädern mit oder ohne Aufheizen, sodass die Ansprüche an Laborforschung, Sonochemie und Entgasungsanwendungen erfüllt werden.
Marke:  Fisherbrand™ 1049018
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10485982
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Lange Lebensdauer durch kavitationsbeständige Edelstahlbehälter
  • LED-Anzeige mit eingestellter und verbleibender Zeit und voreingestellter und aktueller Temperatur
  • Ergonomisch geformte Tragegriffe aus Kunststoff
  • Die neuartige Abdeckung verringert die Lärmbelastung und beschleunigt den Aufheizvorgang
  • Einfaches Ablassen der Reinigungsflüssigkeit durch den seitlichen Abflusskanal
  • Durch die Anordnung des Bedienfelds kann keine Flüssigkeit in die Elektronik gelangen
  • Degas-Taste
  • 80 kHz für verlängerte Reinigungszeiten, ideal für die Behandlung von sehr kleinen und empfindlichen Gegenständen
  • Edelstahlkorb mit separat bestellbarem Kunststoffdeckel
Spezifikation
Spezifikation
V2A Edelstahlgehäuse und V2A Edelstahlbehälter
28 L
220 bis 240 V Wechselstrom, 1500 W
Elmasonic S 300 (H)
11 kg
220 bis 240 V AC
321 H x 568 B x 340 T (mm)
Labor, Medizinsektor, Dentallabor, Schmuck, Uhren, Augenoptik, Werkstatt und Service, Industrie
30 °C bis 80 °C