Learn More
S-Carboxymethyl-L-Cystein, 98 %
15.58 € - 250.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS 638-23-3
Summenformel C5H9NO4S
Molekulargewicht (g/mol) 179.19
MDL-Nummer MFCD00002614
InChI-Schlüssel GBFLZEXEOZUWRN-VKHMYHEASA-N
Synonym s-carboxymethyl-l-cysteine, carbocisteine, carbocysteine, carbocistein, transbronchin, bronchokod, lisomucil, mucolase, mucotab
PubChem CID 193653
ChEBI CHEBI:16163
IUPAC-Name (2R)-2-amino-3-[(carboxymethyl)sulfanyl]propanoic acid
SMILES N[C@@H](CSCC(O)=O)C(O)=O
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 4
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Verpackung Preis Menge & Verfügbarkeit  
10187883
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific
225810010
1 g Glasflasche
15.58 €
1 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10483965
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
225810050
5 g Glasflasche
30.20 €
5 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10656222
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
225810250
25 g Glasflasche
83.00 €
25 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
10666222
Unterlagen ansehen Aktionsdetails
Thermo Scientific Acros
225811000
100 g Glasflasche
250.00 €
100 Gramm
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
Spezifikation
Chemische Identifikatoren
638-23-3
179.19
GBFLZEXEOZUWRN-VKHMYHEASA-N
193653
(2R)-2-amino-3-[(carboxymethyl)sulfanyl]propanoic acid
C5H9NO4S
MFCD00002614
s-carboxymethyl-l-cysteine, carbocisteine, carbocysteine, carbocistein, transbronchin, bronchokod, lisomucil, mucolase, mucotab
CHEBI:16163
N[C@@H](CSCC(O)=O)C(O)=O
Spezifikation
S-Carboxymethyl-L-cysteine
638-23-3
Weiß
0.5% max. (105°C, 3 hrs)
98%
HO2CCH2SCH2CH(NH2)CO2H
15, 1802
− 31.00
Solubility in water: soluble in cold water. Other solubilities: soluble in hot water (3 g/100 mL), acids and alkal, slightly soluble in methanol and acetone
N[C@@H](CSCC(O)=O)C(O)=O
179.19
CHEBI:16163
98%
98%
205,0 bis 207,0 °C
0.2% max.
Echt
C5H9NO4S
MFCD00002614
−31° (20°C c=1,10% NaH2CO3)
s-carboxymethyl-l-cysteine, carbocisteine, carbocysteine, carbocistein, transbronchin, bronchokod, lisomucil, mucolase, mucotab
GBFLZEXEOZUWRN-VKHMYHEASA-N
(2R)-2-amino-3-[(carboxymethyl)sulfanyl]propanoic acid
193653
179.19
Amorphes Pulver
Videos
Sicherheit und Handhabung
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis
Verursacht schwere Augenreizung.
Kann die Atemwege reizen.
Verursacht Hautreizungen.
GHS-P-Hinweis
BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN:Einige Minuten lang behutsam mit Wasser ausspülen.
Eventuell vorhandene und leicht zu entfernende Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen.
Weiter ausspülen.
Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermeiden.
BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT:Mit viel Seife und
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 211-327-5
missing translation for 'rtecsNumber' : Gehäuse AY4342000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Produktidentifikator
  • S-Carboxymethyl-L-cysteine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.