Learn More
S-Carboxymethyl-L-Cystein, 98 %
Artikelnummer. 10656222
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
100 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 638-23-3
Summenformel C5H9NO4S
Molekulargewicht (g/mol) 179.19
MDL-Nummer MFCD00002614
InChI-Schlüssel GBFLZEXEOZUWRN-VKHMYHEASA-N
Synonym s-carboxymethyl-l-cysteine, carbocisteine, carbocysteine, carbocistein, transbronchin, bronchokod, lisomucil, mucolase, mucotab
PubChem CID 193653
ChEBI CHEBI:16163
IUPAC-Name (2R)-2-amino-3-[(carboxymethyl)sulfanyl]propanoic acid
SMILES N[C@@H](CSCC(O)=O)C(O)=O
Spezifikation
Chemischer Name oder Material S-Carboxymethyl-L-cysteine
Namenshinweis 98%
Schmelzpunkt 205,0 bis 207,0 °C
Farbe Weiß
Glührückstand 0.2% max.
Verlust bei Trocknung 0.5% max. (105°C, 3 hrs)
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel HO2CCH2SCH2CH(NH2)CO2H
Menge 25 g
Merck Index 15, 1802
Spezifische Drehung − 31.00
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble in cold water. Other solubilities: soluble in hot water (3 g/100 mL), acids and alkal, slightly soluble in methanol and acetone
Formelmasse 179.19
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Amorphes Pulver
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • S-Carboxymethyl-L-cysteine
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.