Learn More
(S)-(-)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluormethyl)phenylessigsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
49.45 € - 502.00 €
Chemische Identifikatoren
CAS | 17257-71-5 |
---|---|
Summenformel | C10H8F3O3 |
Molekulargewicht (g/mol) | 233.17 |
MDL-Nummer | MFCD00064200 |
InChI-Schlüssel | JJYKJUXBWFATTE-VIFPVBQESA-M |
Synonym | s---alpha-methoxy-alpha-trifluoromethyl phenylacetic acid, s-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoic acid, --mosher's acid, --mtpa, unii-172hcj1iqv, 172hcj1iqv, 2s-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoic acid, --alpha-methoxy-alpha-trifluoromethyl phenylacetic acid, s---mtpa, --a-methoxy-a-trifluoromethylphenylacetic acid |
PubChem CID | 6992788 |
SMILES | CO[C@](C([O-])=O)(C1=CC=CC=C1)C(F)(F)F |
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Verpackung | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10252842
|
Thermo Scientific Acros
168232500 |
250 mg | Glasflasche |
49.45 €
250 Milligramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10129931
|
Thermo Scientific Acros
168230010 |
1 g | Glasflasche |
137.69 €
1 Gramm |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | ||||
10289823
|
Thermo Scientific Acros
168230050 |
5 g | Glasflasche | N/A | |||||
Beschreibung
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chirales DerivatisierungsreagenzChemische Identifikatoren
17257-71-5 | |
233.17 | |
JJYKJUXBWFATTE-VIFPVBQESA-M | |
6992788 |
C10H8F3O3 | |
MFCD00064200 | |
s---alpha-methoxy-alpha-trifluoromethyl phenylacetic acid, s-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoic acid, --mosher's acid, --mtpa, unii-172hcj1iqv, 172hcj1iqv, 2s-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoic acid, --alpha-methoxy-alpha-trifluoromethyl phenylacetic acid, s---mtpa, --a-methoxy-a-trifluoromethylphenylacetic acid | |
CO[C@](C([O-])=O)(C1=CC=CC=C1)C(F)(F)F |
Spezifikation
(S)-(-)-α-Methoxy-α-(trifluoromethyl)phenylacetic acid | |
97.5 | |
Farblos oder weiß | |
116°C to 118°C (1.5 mmHg) | |
Echt | |
C10H8F3O3 | |
1.4720 to 1.475 | |
11,329 | |
1.303 | |
-71 | |
JJYKJUXBWFATTE-VIFPVBQESA-M | |
(2S)-3,3,3-Trifluor-2-Methoxy-2-Phenylpropansäure | |
6992788 | |
98% |
17257-71-5 | |
100.0 | |
1.3030g/mL | |
>110°C | |
98% | |
C6H5C(OCH3)(CF3)CO2H | |
MFCD00064200 | |
15, 6365 | |
- 71.00 (20.00°C c=1.6,CH3OH) | |
s---alpha-methoxy-alpha-trifluoromethyl phenylacetic acid, s-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoic acid, --mosher's acid, --mtpa, unii-172hcj1iqv, 172hcj1iqv, 2s-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoic acid, --alpha-methoxy-alpha-trifluoromethyl phenylacetic acid, s---mtpa, --a-methoxy-a-trifluoromethylphenylacetic acid | |
CO[C@](C([O-])=O)(C1=CC=CC=C1)C(F)(F)F | |
233.17 | |
234.17 | |
Viskose Flüssigkeit oder Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt |
Sicherheit und Handhabung
GHS-H-Hinweis:
Verursacht schwere Augenreizung.
Verursacht Hautreizungen.
Kann die Atemwege reizen.
GHS P Statement:
Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
WARNING: The information provided on this web site was developed in compliance with European Union (EU) regulations and is correct to the best of our knowledge, information and belief at the date of its publication. The information given is designed only as a guide for safe handling and use. It is not to be considered as either a warranty or quality specification.
GHS-Signalwort: Warnhinweis
missing translation for 'einecsNumber' : 241-292-1
Recommended Storage : Kühlschrank +4 °C
- (S)-(-)-a-Methoxy-a-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Signalwort
- Achtung
Gefahrenkategorie
- Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
- Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
- Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
- H319-Verursacht schwere Augenreizung.
- H335-Kann die Atemwege reizen.
- H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
- P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
- P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
- P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
- P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
RUO – Research Use Only