Learn More
(S)-(-)-alpha-Methoxy-alpha-(trifluormethyl)phenylessigsäure, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 10129931
Click to view available options
Menge:
250 mg
1 g
5 g
Verpackung:
Glasflasche
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Chirales Derivatisierungsreagenz
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 17257-71-5
Summenformel C10H8F3O3
Molekulargewicht (g/mol) 233.17
MDL-Nummer MFCD00064200
InChI-Schlüssel JJYKJUXBWFATTE-VIFPVBQESA-M
Synonym s---alpha-methoxy-alpha-trifluoromethyl phenylacetic acid, s-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoic acid, --mosher's acid, --mtpa, unii-172hcj1iqv, 172hcj1iqv, 2s-3,3,3-trifluoro-2-methoxy-2-phenylpropanoic acid, --alpha-methoxy-alpha-trifluoromethyl phenylacetic acid, s---mtpa, --a-methoxy-a-trifluoromethylphenylacetic acid
PubChem CID 6992788
SMILES CO[C@](C([O-])=O)(C1=CC=CC=C1)C(F)(F)F
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(-)-α-Methoxy-α-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
CAS Min. % 97.5
CAS Max. % 100.0
Farbe Farblos oder weiß
Dichte 1.3030g/mL
Siedepunkt 116°C to 118°C (1.5 mmHg)
Flammpunkt >110°C
Infrarotspektrum Echt
Prozentgehaltsbereich 98%
Verpackung Glasflasche
Strukturformel C6H5C(OCH3)(CF3)CO2H
Brechungsindex 1.4720 to 1.475
Menge 1 g
Fieser 11,329
Merck Index 15, 6365
Relative Dichte 1.303
Spezifischer Drehzustand - 71.00 (20.00°C c=1.6,CH3OH)
Spezifische Drehung -71
IUPAC-Name (2S)-3,3,3-Trifluor-2-methoxy-2-phenylpropanoat
Formelmasse 234.17
Reinheit (%) 98%
Physikalische Form Viskose Flüssigkeit oder Feststoff mit niedrigem Schmelzpunkt
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons
Produktidentifikator
  • (S)-(-)-a-Methoxy-a-(trifluoromethyl)phenylacetic acid
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
  • Spezifische Zielorgan-Toxizität Kategorie 3
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H335-Kann die Atemwege reizen.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P261-Einatmen von Staub/Rauch/Gas/Nebel/Dampf/Aerosol vermei den.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.