Learn More
(S)-(-)-1-Phenylethylamin, ChiPros99+ %, ee 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11389655
(S)-(-)-1-Phenylethylamin, ChiPros99+ %, ee 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11389655
25 g
Click to view available options
Menge:
5 g
25 g
100 g
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
Artikelnummer. 11389655
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar L19118.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Regulatorischer Hinweis: Dieses Produkt ist ein isoliertes Zwischenprodukt, das gemäß der Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH) transportiert wird. Alle Kunden müssen vor der Lieferung eine Erklärung ausfüllen.
(S)-(-)-1-Phenylethylamine is utilized in a one-pot, multi-component synthesis of a highly substituted, chiral pyrrole.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Anwendungen
(S)-(-)-1-Phenylethylamin wird bei der Multikomponenten-Eintopfsynthese von hochsubstituiertem, chiralem Pyrrol verwendet.
Löslichkeit
Leicht mit Wasser mischbar.
Hinweise
Von Zündquellen fernhalten. Nicht kompatibel mit Säuren, sauren Chloriden, sauren Anhydriden und starken Oxidationsmitteln.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 2627-86-3
Summenformel C8H11N
Molekulargewicht (g/mol) 121.183
MDL-Nummer MFCD00064406
InChI-Schlüssel RQEUFEKYXDPUSK-ZETCQYMHSA-N
Synonym s---1-phenylethylamine, s-1-phenylethanamine, 1s-1-phenylethanamine, s---alpha-methylbenzylamine, s-1-phenylethylamine, l--alpha-methylbenzylamine, l-alpha-methylbenzylamine, s-alpha-methylbenzenemethanamine, --alpha-phenethylamine, l---1-phenylethylamineMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 75818
ChEBI CHEBI:35321
IUPAC-Name (1S)-1-Phenylethanamin
SMILES CC(C1=CC=CC=C1)N
Spezifikation
Chemischer Name oder Material (S)-(-)-1-Phenylethylamine
Schmelzpunkt -10°C
Dichte 0.948
Siedepunkt 187°C
Flammpunkt 71°C (159°F)
Geruch Amine-like
Hinweise zum Prozentgehalt ee 99.5 %
Brechungsindex 1.526
Menge 25 g
UN-Nummer UN2735
Beilstein 2204907
Empfindlichkeit Luftempfindlich
Merck Index 14,6026
Löslichkeitsinformationen Slightly miscible with water.
Optische Drehung −30° (c=10 in Ethanol)
Formelmasse 121.18
Reinheit (%) ≥99%
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10196206 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/06/2023 Catalog NumberL19118.06,L19118,L19118.14,L19118.22
Chargennummer10200115 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/06/2023 Catalog NumberL19118.06,L19118,L19118.14,L19118.22
Chargennummer10246502 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/05/2023 Catalog NumberL19118.06,L19118.14,L19118.22
Chargennummer10245639 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/02/2023 Catalog NumberL19118.06,L19118.14,L19118.22
ChargennummerFA022916 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog NumberL19118.06,L19118.14,L19118.22
Name des Produkts
(S)-(-)-1-Phenylethylamin, ChiPros99+ %, ee 99.5 %, Thermo Scientific Chemicals >