Learn More
Thermo Scientific Chemicals Ruthenium-Rot, 98 % Artikelnummer.: 15519343
compliance-icons
Thermo Scientific Chemicals Ruthenium-Rot, 98 %
Artikelnummer. 15519343
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
Artikelnummer. 15519343
Marke: Thermo Scientific Chemicals 279710010
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Acros Organics. Auf einigen Dokumenten und Etiketteninformationen steht möglicherweise noch die bisherige Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer von Acros Organics oder die SKU-Referenz wurde bei Übernahme der Marke durch Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 11103-72-3
Summenformel H24Cl6N14O2Ru3
Molekulargewicht (g/mol) 786.35
InChI-Schlüssel JQJSTVUROJELSR-UHFFFAOYSA-H
Synonym 6cl.o2ru3.14nh3, ruthenium red, technical grade, degrees +/->> aeno>> ie, azane;ruthenium 2+ ;hexachloride;dihydrate, ruthenium red, for microscopy calc. on dry substance, at, ruthenium red, for microscopy calc. on dry basis, at, triruthenoxane-1,1,3,3,5,5-hexakis ylium tetradecaamine hexachlorideMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 16218584
IUPAC-Name Azan; Ruthenium(2+); Hexachlorid; Dihydrat
SMILES N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.N.O.O.[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Cl-].[Ru+2].[Ru+2].[Ru+2]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ruthenium Red
Schmelzpunkt > 500.0°C
Menge 1 g
Prozentgehaltsbereich ≥85%
Strukturformel [(NH3)5RuORu(NH3)4ORu(NH3)5]Cl6
Merck Index 15,8434
Löslichkeitsinformationen Solubility in water: soluble.
Formelmasse 786.35
Reinheit (%) ≥85%
Güte Rein
Verpackung Glasflasche
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerA0467392 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum25/01/2025 Catalog Number279710010,279710050
ChargennummerA0460057 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum19/02/2024 Catalog Number279710010,279710050
ChargennummerA0456391 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/09/2023 Catalog Number279710010,279710050
ChargennummerA0392791 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum14/12/2022 Catalog Number279710010,279710050
ChargennummerA0409050 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum13/12/2022 Catalog Number279710010,279710050
compliance-icons
Produktidentifikator
  • Ruthenium Red
Signalwort
  • Achtung
Gefahrenkategorie
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Hautreizende/-ätzende Wirkung Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H315-Verursacht Hautreizungen.
Sicherheitshinweis
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P302+P352-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser/waschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P311-GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P362-Kontaminierte Kleidung ausziehen.
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific Chemicals Ruthenium-Rot, 98 % >