Learn More
Ruthenium, 2 % auf 3.18 mm (0.125 Zoll)-Aluminiumoxidpellets, Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11435350
Ruthenium, 2 % auf 3.18 mm (0.125 Zoll)-Aluminiumoxidpellets, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11435350
500 g
Click to view available options
Menge:
25 g
100 g
500 g
Artikelnummer. 11435350
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044575.36
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-18-8
Summenformel Ru
Molekulargewicht (g/mol) 101.07
MDL-Nummer MFCD00011207 MFCD03458417
InChI-Schlüssel KJTLSVCANCCWHF-UHFFFAOYSA-N
Synonym on carbon, rutenio, black, unii-7ui0tkc3u5, 7ui0tkc3u5, ruthenium, powder, alumina, atom, rutherium black, ruthenium/carbon
PubChem CID 23950
ChEBI CHEBI:30682
IUPAC-Name Ruthenium
SMILES [Ru]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Ruthenium
Namenshinweis 2% on alumina pellets, 3.18mm (0.125 in.)
Menge 500 g
Geruch Geruchsneutral
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerU10I033 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum16/08/2022 Catalog Number044575.14,044575.36,044636.06,044636.03,044575.22
ChargennummerP14I046 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum12/04/2022 Catalog Number044575.14,044575.36,044636.06,044636.03,044575.22
ChargennummerW08H037 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number044575.14,044575.36,044636.06,044636.03,044575.22
ChargennummerU20H052 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number044575.14,044575.36,044636.06,044636.03,044575.22
ChargennummerW29H079 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum08/12/2021 Catalog Number044575.14,044575.36,044636.06,044636.03,044575.22
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Ruthenium, 2 % auf 3.18 mm (0.125 Zoll)-Aluminiumoxidpellets, Thermo Scientific Chemicals >