Learn More
Fisherbrand™ runVIEW™ Mini und Midi Horizontale Gelsystempakete PROMO
runVIEW wurde für die Größenfraktionierung und Rückgewinnung von Nukleinsäuren in Echtzeit entwickelt. runVIEW kann die Effizienz der DNA-Rückgewinnung aus EtBr- und SYBR-gefärbten Gelen maximieren, indem die Anzahl der Schritte, die bei der postelektrophoretischen Aufreinigung erforderlich sind, minimiert wird.
389.00 € - 868.90 €
Spezifikation
Beschreibung Anwendungen: Ausbildung - ideal für die schnelle Überprüfung von Proben niedriger und mittlerer Probenanzahl nach PCR und Klonierung
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 6
Produktcode Marke Typ Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Typ Modell Preis Menge & Verfügbarkeit  
15301367
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
F-RVBSBV-LID-MIDI
CONVERTER Paket
391.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 04-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15391357
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
F-RVBSBV-LID-MINI
CONVERTER Paket
389.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 04-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15321367
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
F-RVMSMINI-S
Standardpaket
672.00 €
1 Stück
Verfügbar ab: 04-07-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15331367
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
F-RVMSMIDI-S
Standardpaket MIDI
749.00 €
1 Stück
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
15351367
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
F-RVMSMIDI-C
COMPLETE Package N/A N/A N/A
15341367
Unterlagen ansehen
Fisherbrand™
F-RVMSMINI-C
COMPLETE Package N/A N/A N/A
Beschreibung
Beschreibung
  • Die tragbare, einstellbare Beleuchtungs-Anzeigeplattform mit blauem Licht kann mit SUB-GEL Mini- und SUB-GEL Midi-Elektrophorese-Kammern verwendet werden
  • Der BluVIEW-Emissionsfilterdeckel mit integriertem Absaugventilator ermöglicht die kondensationsfreie Betrachtung von blaulicht-fluoreszierend gefärbten 70 mm oder 100 mm breiten Agarose-Gelen
  • Blaulicht ist absolut sicher und führt im Vergleich zu UV-Licht zu einer verbesserten Klonierungseffizienz
Drei Arten von Paketen erhältlich:
  • Das RunVIEW™ CONVERTER-Paket enthält eine einstellbare RunVIEW™-Plattform und einen bluVIEW Mini- oder Midi-Emissionsfilterdeckel (ermöglicht die Umwandlung von Standard-SUB-GEL Mini- oder SUB-GEL Midi-Tanks in Echtzeit-Elektrophorese)
  • Das RunVIEW™ STANDARD-Paket umfasst eine verstellbare RunVIEW™-Plattform und einen runVIEW™ SUB-GEL Mini- oder Midi-Tank
  • Das RunVIEW™ COMPLETE-Paket enthält das STANDARD-Paket im Mini- oder Midi-Format mit Netzteil
Spezifikation
Spezifikation
Anwendungen: Ausbildung - ideal für die schnelle Überprüfung von Proben niedriger und mittlerer Probenanzahl nach PCR und Klonierung
Dokumentation
Produktzertifizierungen
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ runVIEW™ Mini und Midi Horizontale Gelsystempakete PROMO