Learn More
Fisherbrand™ runVIEW™ Mini und Midi Horizontale Gelsystempakete PROMO
Artikelnummer. 15351367 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Typ:
CONVERTER Paket
Komplettpaket
Standardpaket
Modell:
MIDI
MINI
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. 15351367
Dieser Artikel wurde eingestellt und ist leider nicht mehr verfügbar. Sehen Sie sich das Produkt an, um alternative Produktvorschläge zu sehen oder kontaktieren Sie unseren Technischen Support unter 056 618 41 11.
Alternative Produkte anzeigen
runVIEW wurde für die Größenfraktionierung und Rückgewinnung von Nukleinsäuren in Echtzeit entwickelt. runVIEW kann die Effizienz der DNA-Rückgewinnung aus EtBr- und SYBR-gefärbten Gelen maximieren, indem die Anzahl der Schritte, die bei der postelektrophoretischen Aufreinigung erforderlich sind, minimiert wird.
  • Die tragbare, einstellbare Beleuchtungs-Anzeigeplattform mit blauem Licht kann mit SUB-GEL Mini- und SUB-GEL Midi-Elektrophorese-Kammern verwendet werden
  • Der BluVIEW-Emissionsfilterdeckel mit integriertem Absaugventilator ermöglicht die kondensationsfreie Betrachtung von blaulicht-fluoreszierend gefärbten 70 mm oder 100 mm breiten Agarose-Gelen
  • Blaulicht ist absolut sicher und führt im Vergleich zu UV-Licht zu einer verbesserten Klonierungseffizienz
Drei Arten von Paketen erhältlich:
  • Das RunVIEW™ CONVERTER-Paket enthält eine einstellbare RunVIEW™-Plattform und einen bluVIEW Mini- oder Midi-Emissionsfilterdeckel (ermöglicht die Umwandlung von Standard-SUB-GEL Mini- oder SUB-GEL Midi-Tanks in Echtzeit-Elektrophorese)
  • Das RunVIEW™ STANDARD-Paket umfasst eine verstellbare RunVIEW™-Plattform und einen runVIEW™ SUB-GEL Mini- oder Midi-Tank
  • Das RunVIEW™ COMPLETE-Paket enthält das STANDARD-Paket im Mini- oder Midi-Format mit Netzteil
Spezifikation
Beschreibung Anwendungen: Ausbildung - ideal für die schnelle Überprüfung von Proben niedriger und mittlerer Probenanzahl nach PCR und Klonierung
Typ Komplettpaket
Enthält runVIEWTM viewing platform, runVIEW SUB-GEL Mini System, Mini 300V Plus power supply
Modell MIDI