Learn More
Rubidium, 99.75 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11371418
Rubidium, 99.75 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11371418
1 g
Click to view available options
Menge:
1 g
5 g
25 g
100 g
Artikelnummer. 11371418
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 010315.03
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 7440-17-7
Summenformel Rb
Molekulargewicht (g/mol) 85.47
MDL-Nummer MFCD00134055
InChI-Schlüssel IGLNJRXAVVLDKE-UHFFFAOYSA-N
Synonym unii-mlt4718tjw, mlt4718tjw, rubidio, rubidium-103, rubidium-106, atom, rubidium, isotope of mass 103, rubidium, isotope of mass 106, un1423 dangerous when wetMehr anzeigenWeniger anzeigen
PubChem CID 5357696
ChEBI CHEBI:33322
IUPAC-Name Rubidium
SMILES [Rb]
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rubidium
Farbe Silber
Aussehen Silver-colored solid
Dichte 1.532g/cm3
Prozentgehaltsbereich 99.75% (Metals basis)
Menge 1 g
Geruch Geruchsneutral
Form Fest
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
Chargennummer10253220 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum04/12/2024 Catalog Number010315.03,010315.14,010315.06,010315.22
ChargennummerX08K052 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/10/2024 Catalog Number010315.03,010315.14,010315.06,010315.22
ChargennummerU06K056 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum30/09/2024 Catalog Number010315.03,010315.14,010315.06,010315.22
ChargennummerM17K002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum23/01/2024 Catalog Number010315.03,010315.14,010315.06,010315.22
ChargennummerS16J070 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/06/2023 Catalog Number010315.03,010315.14,010315.06,010315,010315.22
Name des Produkts
Rubidium, 99.75 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >