Learn More
Rubidium, 99.75 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals Artikelnummer.: 11319728
Rubidium, 99.75 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 11319728
5 g
Click to view available options
Menge:
5 g
Artikelnummer. 11319728
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar 044214.06
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific Chemicals war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar. Einige Dokumente und Etiketteninformationen enthalten möglicherweise Angaben zur bisherigen Marke. Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific Chemicals nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Rubidium
Farbe Silber
CAS 7440-17-7
Aussehen Silver-colored solid
Dichte 1.532g/cm3
Prozentgehaltsbereich 99.75% (Metals basis)
Summenformel Rb
MDL-Nummer MFCD00134055
Menge 5 g
Synonym unii-mlt4718tjw, mlt4718tjw, rubidio, rubidium-103, rubidium-106, atom, rubidium, isotope of mass 103, rubidium, isotope of mass 106, un1423 dangerous when wet
InChI-Schlüssel IGLNJRXAVVLDKE-UHFFFAOYSA-N
SMILES [Rb]
IUPAC-Name Rubidium
Molekulargewicht (g/mol) 85.47
PubChem CID 5357696
ChEBI CHEBI:33322
Geruch Geruchsneutral
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
RUO – Nur für Forschungszwecke
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Rubidium, 99.75 % (Metallbasis), Thermo Scientific Chemicals >