Learn More
Fisherbrand™ Gummischläuche
Für den Transfer von Flüssigkeiten, Gasen und verdünnten Säuren.
Marke:  Fisherbrand™ FB50709
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11885512
  • 44.00 € / 10 Meter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Stärker belastbar als die meisten anderen Polymere
  • Temperaturbereich: -40 bis 70 °C
  • Leicht und flexibel
  • Nicht geeignet für den Gebrauch mit Erdöl und kohlenwasserstoffhaltigen Lösungsmitteln (siehe Neoprenschläuche)
Spezifikation
Spezifikation
8 mm
12 mm
2 mm
Gummi
10 m
Für den Transfer von Flüssigkeiten, Gasen und verdünnten Säuren
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Fisherbrand™ Gummischläuche > Größe:8 x 12mm