Learn More
Fisherbrand™ Gummischläuche
Artikelnummer. p-8011951 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Innendurchmesser (metrisch):
3 mm
5 mm
6,5 mm
8 mm
10 mm
12,5 mm
16 mm
20 mm
25 mm
Außendurchmesser (metrisch):
4,5 mm
8 mm
9,5 mm
12 mm
14 mm
16,5 mm
17 mm
22,5 mm
24 mm
26,5 mm
29,5 mm
31,5 mm
Dicke (metrisch):
0,75 mm
1,5 mm
2 mm
2,5 mm
3,25 mm
3,25 mm
5 mm
7 mm
8,5 mm
Packungsgröße:
1 Stück
10 Meter
Artikelnummer. 11895512
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Für den Transfer von Flüssigkeiten, Gasen und verdünnten Säuren.
  • Stärker belastbar als die meisten anderen Polymere
  • Temperaturbereich: -40 bis 70 °C
  • Leicht und flexibel
  • Nicht geeignet für den Gebrauch mit Erdöl und kohlenwasserstoffhaltigen Lösungsmitteln (siehe Neoprenschläuche)
Spezifikation
Innendurchmesser (metrisch) 10 mm
Material Gummi
Außendurchmesser (metrisch) 14 mm
Gesamtlänge (metrisch) 10 m
Dicke (metrisch) 2 mm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für den Transfer von Flüssigkeiten, Gasen und verdünnten Säuren
Flexibility Flexibel