Learn More
Fisherbrand™ Gummischläuche
Für den Transfer von Flüssigkeiten, Gasen und verdünnten Säuren.
Marke:  Fisherbrand™ FB50707
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11875512
  • 23.80 € / 10 Meter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Höhere Widerstandsfähigkeit als die meisten anderen Polymere
  • Temperaturbereich: -40 °C bis 70 °C
  • Leichtgewichtig und flexibel
  • Nicht geeignet für die Verwendung mit Erdöl- und Kohlenwasserstofflösungsmitteln (siehe Neopren-Schläuche)
Spezifikation
Spezifikation
6,5 mm
9,5 mm
1,5 mm
Gummi
10 m