Learn More
Fisherbrand™ Gummischläuche
Für den Transfer von Flüssigkeiten, Gasen und verdünnten Säuren.
Marke:  Fisherbrand™ FB50703
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11855512
  • 27.00 € / 10 Meter
Verfügbar ab: 28-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Stärker belastbar als die meisten anderen Polymere
  • Temperaturbereich: -40 bis 70 °C
  • Leicht und flexibel
  • Nicht geeignet für den Gebrauch mit Erdöl und kohlenwasserstoffhaltigen Lösungsmitteln (siehe Neoprenschläuche)
Spezifikation
Spezifikation
3 mm
4,5 mm
0,75 mm
Gummi
10 m
Für den Transfer von Flüssigkeiten, Gasen und verdünnten Säuren