Learn More
Fisherbrand™ Gummischläuche
Für den Transfer von Flüssigkeiten, Gasen und verdünnten Säuren.
Marke:  Fisherbrand™ FB50757
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11587562
  • 77.00 € / 10 Meter
Lager vorrätig
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
  • Stärker belastbar als die meisten anderen Polymere
  • Temperaturbereich: -40 bis 70 °C
  • Leicht und flexibel
  • Nicht geeignet für den Gebrauch mit Erdöl und kohlenwasserstoffhaltigen Lösungsmitteln (siehe Neoprenschläuche)
Spezifikation
Spezifikation
6,5 mm
16,5 mm
5 mm
Flexibel
Gummi
10 m
Für den Transfer von Flüssigkeiten, Gasen und verdünnten Säuren