Learn More
Fisherbrand™ Gummischläuche
Für den Transfer von Flüssigkeiten, Gasen und verdünnten Säuren.
Marke:  Fisherbrand™ FB50763
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 11517572
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
  • Stärker belastbar als die meisten anderen Polymere
  • Temperaturbereich: -40 bis 70 °C
  • Leicht und flexibel
  • Nicht geeignet für den Gebrauch mit Erdöl und kohlenwasserstoffhaltigen Lösungsmitteln (siehe Neoprenschläuche)
Spezifikation
Spezifikation
12,5 mm
29,5 mm
8,5 mm
Flexibel
Gummi
10 m
Für den Transfer von Flüssigkeiten, Gasen und verdünnten Säuren