Learn More
Fisherbrand™ Gummischläuche
Description
- Stärker belastbar als die meisten anderen Polymere
- Temperaturbereich: -40 bis 70 °C
- Leicht und flexibel
- Nicht geeignet für den Gebrauch mit Erdöl und kohlenwasserstoffhaltigen Lösungsmitteln (siehe Neoprenschläuche)
Specifications
10 mm | |
24 mm | |
7 mm | |
Flexibel |
Gummi | |
10 m | |
Für den Transfer von Flüssigkeiten, Gasen und verdünnten Säuren |