Learn More
Abeba™ Gummischuhe 5200
Elektrostatisch ableitende Schuhe sind säure- und basisbeständig.
Marke: Abeba™ 5200/39
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- CE EN ISO 20347:2012 OB SRC
- Glattes Leder, weiß
- PU-Zwischensohle
- Rutschfeste spezielle Gummiaußensohle
- Desinfizierte,
- ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
- Fersenriemen faltbar, verstellbar
- Oberschicht aus Leder
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 OB SRC | |
Leder | |
Rutschfest | |
5200 |
Weiß | |
39 | |
Gummi |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Abeba™ Gummischuhe 5200 > Größe: 39
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur