Learn More
Abeba™ Nature 4055 Schuhe
Das mit Leder überzogene Korkfußbett ist elektrostatisch ableitend.
Marke: Abeba™ 4055/39
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
- Glattleder
- Schwarz
- Rutschfeste spezielle Gummiaußensohle
- Kork-Fußbett mit Lederbelag
- Desinfizierte,
- ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
- Nicht faltbarer Fersenriemen, verstellbar
- Einstellbarer Spannbereich
- Schnallenverschluss
- Beständig gegen Öl und Benzin
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC | |
Kork | |
39 | |
Gummi |
Schwarz | |
Leder | |
Rutschfest | |
4055 |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Abeba™ Nature 4055 Schuhe > Größe: 39
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur