Learn More
Abeba™ Gummischuhe 5100
Elektrostatisch ableitende Schuhe sind säure- und basisbeständig.
66.92 € - 76.00 €
Spezifikation
Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC |
---|---|
Farbe | Weiß |
Auskleidungsmaterial | Mikrofaser |
Material | Leder |
Sohleneigenschaften | Rutschfest |
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Größe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
15691808
|
Abeba™
5100/36 |
36 |
76.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 09-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15601818
|
Abeba™
5100/37 |
37 |
76.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 09-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15611818
|
Abeba™
5100/38 |
38 |
76.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 09-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15621818
|
Abeba™
5100/39 |
39 | N/A | N/A | N/A | |||||
15631818
|
Abeba™
5100/40 |
40 |
76.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 09-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15641818
|
Abeba™
5100/41 |
41 |
76.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 09-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15651818
|
Abeba™
5100/42 |
42 |
76.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 09-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15661818
|
Abeba™
5100/43 |
43 |
76.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 09-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15671818
|
Abeba™
5100/44 |
44 |
76.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 09-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15681818
|
Abeba™
5100/45 |
45 |
76.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 09-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15691818
|
Abeba™
5100/46 |
46 |
76.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 09-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
15601828
|
Abeba™
5100/47 |
47 |
76.00 €
1 Paar |
Verfügbar ab: 09-05-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
- Glattes Leder, weiß
- PU-Zwischensohle
- Rutschfeste spezielle Gummiaußensohle
- Desinfizierte,
- ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
- Nicht faltbarer Fersenriemen, verstellbar
- Oberschicht aus Leder
- Einstellbarer Spannbereich
- Futter aus Mikrofaser, atmungsaktiv und absorbierend
Spezifikation
CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC | |
Mikrofaser | |
Rutschfest | |
5100 |
Weiß | |
Leder | |
Gummi |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Abeba™ Gummischuhe 5100