Learn More
Abeba™ Gummischuhe 5100
Click to view available options
Größe:
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
Packungsgröße:
1 Paar
Beschreibung
- CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC
- Glattes Leder, weiß
- PU-Zwischensohle
- Rutschfeste spezielle Gummiaußensohle
- Desinfizierte,
- ESD-dissipativ gemäß DIN EN 61340
- Nicht faltbarer Fersenriemen, verstellbar
- Oberschicht aus Leder
- Einstellbarer Spannbereich
- Futter aus Mikrofaser, atmungsaktiv und absorbierend
Spezifikation
Spezifikation
| Zertifizierung/Konformität | CE EN ISO 20347:2012 OB A, FO SRC |
| Farbe | Weiß |
| Auskleidungsmaterial | Mikrofaser |
| Material | Leder |
| Größe | 41 |
| Sohleneigenschaften | Rutschfest |
| Sohlenmaterial | Gummi |
| Modell | 5100 |