missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Restek™ Rtx™-35 Capillary Columns

Similar to DB-35, DB-35MS, HP-35, SPB-35, SPB-608

Marke:  Restek™ 10455

Encompass_Preferred

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 15297433

  • 1028.50 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 23-01-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Zum Warenkorb hinzufügen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Beschreibung

Beschreibung

  • Crossbond™ 35% diphenyl/65% dimethyl polysiloxane
  • High phenyl content makes these columns ideal for second column confirmation Recommended for U.S. EPA Methods 8141, 619, and 622; equivalent to USP Phase G42
  • Includes individual test chromatogram

Pesticides, Amines, Nitrogen-containing herbicides

Spezifikation

Spezifikation

350°C
Rtx™-35
Rosin Acids Analysis, PCB Congener Analysis, Herbicides Analysis, Pharmaceuticals Analysis, Sterols Analysis, Rosin Acids, Phthalate Esters Analysis
0°C to 290°C
30 m
Mid polar
0.53 mm
G42
1 μm
1 μm
Stainless Steel
Fused Silica
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote

Berichtigung von Produktinhalten

Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt