missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Greiner Bio-One Reagenzgläser aus Polystyrol mit rundem Boden
Transparente Reagenzgläser mit rundem Boden für den Probentransfer.
Marke: Greiner Bio-One 109101
Weitere Details : Netto-Gewicht : 7.20000kg
Beschreibung
Transparente Reagenzgläser mit rundem Boden für den Probentransfer.
Röhrchen aus Polystyrol eignen sich aufgrund ihrer hohen Klarheit hervorragend für optische Messungen.
- Nicht steril
- In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Klar | |
70 mm | |
Probenübertragung | |
11 mm |
4 ml | |
Polystyrol | |
Unsteril | |
Reagenzgläser |