Learn More
Greiner Bio-One Reagenzgläser aus Polystyrol mit rundem Boden
Transparente Reagenzgläser mit rundem Boden für den Probentransfer.
Marke: Greiner Bio-One 106101
Weitere Details : Netto-Gewicht : 7.80000kg
Beschreibung
Transparente Reagenzgläser mit rundem Boden für den Probentransfer.
Röhrchen aus Polystyrol eignen sich aufgrund ihrer hohen Klarheit hervorragend für optische Messungen.
- Nicht steril
- In verschiedenen Größen erhältlich
Spezifikation
Durchsichtig | |
63 mm | |
Probenübertragung | |
11 mm |
3.5 ml | |
Polystyrol | |
Nicht steril | |
Reagenzgläser |