Learn More
Greiner Bio-One Reagenzgläser aus Polystyrol mit rundem Boden
Transparente Reagenzgläser mit rundem Boden für den Probentransfer.
Marke:  Greiner Bio-One 169101
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.10000kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10798361
  • 339.20 € / 1500 Stück
Verfügbar ab: 12-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beschreibung
Beschreibung
Transparente Reagenzgläser mit rundem Boden für den Probentransfer.
Röhrchen aus Polystyrol eignen sich aufgrund ihrer hohen Klarheit hervorragend für optische Messungen.
  • Nicht steril
  • In verschiedenen Größen erhältlich
Serviceplan
Nein
Spezifikation
Spezifikation
Klar
152 mm
Probenübertragung
16 mm
20 ml
Polystyrol
Unsteril
Reagenzgläser