Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Round-Bottom Flasks with Conical Ground Joint
DURAN™ glass flask with conical ground joint
Marke:  Lenz Laborglasintrumente™ 03002979
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 10037630
  • 253.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 19-02-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Gemäß DIN EN ISO 4797 und zusätzlich zur Norm
  • Mit Beschriftungsschild
  • Material: DURAN™
Spezifikation
Spezifikation
DIN EN ISO 4797
Borosilikatglas 3.3
NS 29/32
4000 mL
1
207 mm
Dokumentation
One moment while we fetch your results.
Name des Produkts
Lenz Laborglasintrumente™ Round-Bottom Flasks with Conical Ground Joint > Fassungsvermögen (metrisch) 4000 mL