missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Lenz Laborglasintrumente™ Round-Bottom Flasks with Conical Ground Joint
DURAN™ glass flask with conical ground joint
253.00 € - 546.00 €
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Kapazität (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||||
10047630
|
Lenz Laborglasintrumente™
03004549 |
250 mL |
546.00 €
10 Stück |
Verfügbar ab: 04-03-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
10037630
|
Lenz Laborglasintrumente™
03002979 |
4000 mL |
253.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 19-02-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||||
Beschreibung
- Gemäß DIN EN ISO 4797 und zusätzlich zur Norm
- Mit Beschriftungsschild
- Material: DURAN™
Spezifikation
Borosilikatglas 3.3 |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Lenz Laborglasintrumente™ Round-Bottom Flasks with Conical Ground Joint