Learn More
Carl Roth™ Rotilabo™ Softbinder aus thermoplastischem Polyurethan (PU)
18.36 € - 30.11 €
Spezifikation
Typ | Weiche Schnüre |
---|---|
Material | Thermoplastisches Polyurethan |
Temperaturresistenz (metrisch) | -40 bis 80 ° °C |
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Breite (metrisch) | Länge (metrisch) | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
10406731
|
Carl Roth™
K150.1 |
7 mm | 180 mm |
18.36 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 19-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10328003
|
Carl Roth™
K152.1 |
11 mm | 260 mm |
30.11 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 20-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
10000742
|
Carl Roth™
K151.1 |
7 mm | 260 mm |
23.09 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 22-11-2024
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Spezifikation
Weiche Schnüre | |
Thermoplastisches Polyurethan | |
-40 bis 80 ° °C |