Learn More
Carl Roth™ Rotilabo™ Handschuhdispenser aus Edelstahl, wandmontiert
Click to view available options
Abmessungen (L x B x H):
180 x 85 x 135 mm
245 x 100 x 477 mm
Spezifikation
Spezifikation
Produkttyp | Wall Dispenser |
Abmessungen (L x B x H) | 245 x 100 x 477 mm |
Länge (metrisch) | 245 mm |
Breite (metrisch) | 100 mm |
Höhe (metrisch) | 477 mm |
Material | Stainless Steel |
Enthält | Dowels and screws |
Menge | Je 1 |
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.
Name des Produkts
Carl Roth™ Rotilabo™ Handschuhdispenser aus Edelstahl, wandmontiert
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur