Learn More
BUCHI Rotavapor R-300
Der Rotationsverdampfer R-300 erfüllt die höchsten Ansprüche hinsichtlich Bedienkomfort und Vielseitigkeit.
Marke:  BUCHI 11R300251V121
7333.16 EUR gültig bis 2025-04-30
Benutzen Sie den Promotions-Code "24119" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15591230
  • 7975.00 € / 1 Stück
Verfügbar ab: 14-05-2025
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
  • Die zentrale Schnittstelle regelt jede Komponente
  • Modulare Bauweise
  • Vielseitig
Spezifikation
Spezifikation
5000 mL
Sicherheitsbeschichtung (P+G)
Umgebungstemperatur 220 °C
180 U/min
Heizbad B-305 (20 bis 220 °C) Wasser, max. Kolbengröße: 5 L
Zertifikate
Zubehör anzeigen
Name des Produkts
BUCHI Rotavapor R-300 > Rotavapor, Heizbad B-305 (20 bis 220 °C) Wasser, max. Kolbengröße: 5 l, Schutzbeschichtung: Sicherheitsbeschichtung (P+G)