Learn More
OHAUS™ Wippschüttler
Alle ansehen Ohaus Produkte
Click to view available options
Reglertyp:
Analog
Digital
Plattformausführung:
1 Stufe
2 Stufe
Packungsgröße:
1 Stück
Beschreibung
- Digitale Steuerung
- Ideal für Zellkulturarbeiten
- Entwickelt für den Einsatz unter verschiedensten Umgebungsbedingungen
- Elektronische Neigungseinstellung von 0 bis 15° während des Betriebs des Geräts
- Anzeige für Drehzahl, Neigungswinkel und Laufzeit
- Timer mit akustischem Alarm
- Analogsteuerung
- Einfache und wirtschaftliche Option für alle erforderlichen Schaukelvorgänge
- Ideal für Zellkultur- und Blotting-Anwendungen sowie für den Einsatz unter verschiedensten Umgebungsbedingungen
- Lieferung mit einer rutschfesten 356 x 279 mm Gummimatte
- Variable Steuerung für Drehzahl, Neigung und Laufzeit
- Kapazität von 7.3 kg
- Das Zwei-Stufen-Modell verdoppelt die nutzbare Kapazität
Spezifikation
Spezifikation
| Neigungswinkel | 0 bis 15° |
| Tragkraft (metrisch) | 4,5 kg |
| Drehzahlbereich | 1 bis 50 U/min |
| Elektrische Anforderungen | 230 V, 50/60 Hz, 5 A |
| Temperaturbereich (metrisch) | -10°bis +60 °C |
| Stromstärke | 5 A |
| Zertifizierung/Konformität | CE, TÜV |
| Material | Aluminiumplattform |
| Tiefe (angloamerikanisch) | 16,80 in. |
| Tiefe (metrisch) | 42,50 cm |
| Mehr anzeigen |