missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Ritter Plastic™ Ritips™ sterile Dispensierspitzen

Für die wiederholte Verteilung von Volumina zwischen 0,05 und 50 ml.

Marke:  Ritter Plastic™ 40010-0015

Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg

 Weitere Artikel aus diesem Sortiment

Artikelnummer. 16640312

  • 661.44 € / 400 Stück
Verfügbar ab: 11-10-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen

Beschreibung

Beschreibung

  • Nutzt das Direktverdrängungsverfahren
  • Eignet sich gut für infektiöse und flüchtige Flüssigkeiten
  • Flüssigkeit darf niemals mit dem Gerät in Berührung kommen, um Kontamination zu vermeiden
  • Automatisierte Einzeltests jeder einzelnen Spitze gewährleisten die Dichtigkeit gegenüber Wasser, was in chargenspezifischen Unterlagen dokumentiert ist
  • Schwarze Graduierungsmarkierungen
  • Hergestellt aus Polypropylen
  • Geeignet für eine Vielzahl an Pipettierern
  • Für empfindliche Anwendungen bzw. Analyse von Körperflüssigkeiten
Spezifikation

Spezifikation

50,0 mL
Empfindliche Anwendungen, Analyse von Körperflüssigkeiten
Pipettenspitze
Ja
Polypropylen
Steril
25/Packung
Breites Spektrum an Pipettierern
RiTips™
Produktvorschläge

Produktvorschläge

Videos
Sicherheitsdatenblatt (SDS)
Dokumentation

Dokumentation

Zertifikate
Sonderangebote

Sonderangebote