missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ritter Plastic™ Ritips™ sterile Dispensierspitzen
Für die wiederholte Verteilung von Volumina zwischen 0,05 und 50 ml.
Marke: Ritter Plastic™ 40010-0011
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Nutzt das Direktverdrängungsverfahren
- Eignet sich gut für infektiöse und flüchtige Flüssigkeiten
- Flüssigkeit darf niemals mit dem Gerät in Berührung kommen, um Kontamination zu vermeiden
- Automatisierte Einzeltests jeder einzelnen Spitze gewährleisten die Dichtigkeit gegenüber Wasser, was in chargenspezifischen Unterlagen dokumentiert ist
- Schwarze Graduierungsmarkierungen
- Hergestellt aus Polypropylen
- Geeignet für eine Vielzahl an Pipettierern
- Für empfindliche Anwendungen bzw. Analyse von Körperflüssigkeiten
Spezifikation
2,5 mL | |
Empfindliche Anwendungen, Analyse von Körperflüssigkeiten | |
Pipettenspitze | |
Ja | |
Polypropylen |
Steril | |
100/Packung | |
Breites Spektrum an Pipettierern | |
RiTips™ |