Learn More
BRAND™ PCR-Platte 96-well, Rigid Frame
Bei mittlerem und hohem Probenaufkommen sind die 96-well Platten von BRAND die effiziente Lösung für Ihre PCR und qPCR.
Marke: BRAND™ 781549
254.00 EUR gültig bis 2025-12-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "25339" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- Die stabilen Polycarbonat-Rahmen gewährleisten eine sichere Handhabung in halbautomatischen und automatischen Pipettiersystemen und einen optimalen Verdunstungsschutz
- Der starre Rahmen ermöglicht die Verwendung von sehr dünnwandigen Wells aus 100 % reinem Polypropylen für medizinische Zwecke
- Die gleichmäßige Dünnwandigkeit der Wells sorgt für einen schnellen Temperaturtransfer vom Cycler zur Probe und reduziert so die Zykluszeiten
- Eine Reihe von Randoptionen sorgt für eine gute Passform in gängigen Thermocyclern für eine effiziente Wärmeübertragung
- Verschiedene Farben helfen bei der Unterscheidung der Workflow-Schritte (für qPCR sind weiße Platten verfügbar, die Fluoreszenzsignale optimal widerspiegeln)
- Die Reinraumqualität garantiert zuverlässige Ergebnisse, da Platten unter kontrollierten Reinraumbedingungen hergestellt werden und somit die Reinheitskriterien der Qualitätsstufe BIO-CERT™ PCR-Qualität (frei von DNA, RNase, DNase, Pyrogenen und PCR-Inhibitoren) erfüllen
Spezifikation
Nein | |
Standard | |
8 x 12 | |
Durchsichtig | |
Roche™ Lightcycler™ | |
Polycarbonat, Polypropylen, Polypropylene | |
96 | |
Rund | |
Weiß | |
23 cm | |
PCR-fähig |
BIO-CERT™ PCR-Qualität | |
PCR plate 96-well, Rigid Frame, PC/PP, semi skirted, wells white, Roche™ Lightcycler™, BIO-CERT™ PCR QUALITY | |
Nicht autoklavierbar | |
Single-use | |
Halbhoch | |
0,15 mL | |
Unsteril | |
Niedriges Profil | |
26 cm | |
9 cm |
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ PCR-Platte 96-well, Rigid Frame > Starre 96-Well-PCR-Platten mit Rahmen: Farbe: Transparent; Profil: Niedriges Profil; Randart: Halbrand; Volumen (metrisch) Well: 0,15 mL
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur