Learn More
BRAND™ PCR-Platte 96-well, Rigid Frame
Bei mittlerem und hohem Probenaufkommen sind die 96-well Platten von BRAND die effiziente Lösung für Ihre PCR und qPCR.
319.00 € - 333.00 €
Spezifikation
Barcode | Nein |
---|---|
Zertifizierung/Konformität | BIO-CERT™ PCR-Qualität |
Format | Standard |
Array | 8 x 12 |
Autoklavierbar | Nicht autoklavierbar |
Produktcode | Marke | Farbe | Ausführung des Rahmens | Profil | Volumen (metrisch) Well | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Farbe | Ausführung des Rahmens | Profil | Volumen (metrisch) Well | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
17821242
|
BRAND™
781544 |
Grün | Voll | Niedriges Profil | 0,15 mL |
319.00 €
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17831242
|
BRAND™
781546 |
Weiß | Voll | Niedriges Profil | 0,15 mL |
333.00 €
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17861242
|
BRAND™
781548 |
Blau | Halbhoch | Standard | 0,2 ml |
319.00 €
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
17891252
|
BRAND™
781541 |
Mattiert | Voll | Niedriges Profil | 0,15 mL |
319.00 €
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
17811262
|
BRAND™
781542 |
Gold | Voll | Niedriges Profil | 0,15 mL |
319.00 €
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17811242
|
BRAND™
781545 |
Blau | Voll | Niedriges Profil | 0,15 mL |
319.00 €
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
17851242
|
BRAND™
781547 |
Durchsichtig | Halbhoch | Standard | 0,2 ml |
319.00 €
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen ![]() |
|||
17841242
|
BRAND™
781549 |
Durchsichtig | Halbhoch | Niedriges Profil | 0,15 mL |
333.00 €
50 Stück |
Lager vorrätig
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17801262
|
BRAND™
781543 |
Rot | Voll | Niedriges Profil | 0,15 mL |
319.00 €
50 Stück |
Verfügbar ab: 10-04-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
- Unsere Rigid Frame PCR-Platten besitzen einen stabilen Polycarbonat-Rahmen, um ein sicheres Handling in halbautomatischen und automatischen Pipettiersystemen und einen optimalen Verdunstungsschutz zu gewährleisten.
- Der steife Rahmen erlaubt außerdem den Einsatz sehr dünnwandiger Wells aus 100% reinem medizinischem Polypropylen.
- Die gleichmäßigen und dünnen Wandstärken der Wells sorgen für eine schnelle übertragung der Temperatur vom Cycler in die Probe und reduzieren so die Zykluszeiten.
- Verschiedene Rahmenvarianten sorgen für eine gute Paßfähigkeit im Thermocycler und somit für eine effiziente Wärmeübertragung.
- Wählen Sie zwischen Platten mit ganzem und halbem Rahmen.
- Verschiedene Farben erleichtern die Unterscheidbarkeit der Prozessschritte.
- Für die qPCR stehen weiße Platten zur Verfügung, die die Fluoreszenzsignale bestmöglich reflektieren.
- Die Reinraum-Qualität der PCR-Consumables von BRAND steht für verlässliche Ergebnisse.
- Auch die 96-well Rigid Frame Platten von BRAND werden unter kontrollierten Reinraumbedingungen produziert und entsprechen damit den Reinheitskriterien der Qualitätsstufe BIO-CERT™ PCR QUALITY.
- BIO-CERT™ PCR QUALITY: Frei von DNA, Frei von RNase, Frei von DNase, Frei von Pyrogenen, Frei von PCR-Inhibitoren
Spezifikation
Nein | |
Standard | |
Nicht autoklavierbar | |
Polycarbonat, Polypropylen, Polypropylene | |
Unsteril | |
PCR-fähig |
BIO-CERT™ PCR-Qualität | |
8 x 12 | |
Single-use | |
96 | |
26 cm |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
BRAND™ PCR-Platte 96-well, Rigid Frame