Learn More
Thermo Scientific™ Rifampin, Molecular Biology Reagent Artikelnummer.: 15483539
Thermo Scientific™ Rifampin, Molecular Biology Reagent
Artikelnummer. 15483539
Artikelnummer. 15483539
Marke: Thermo Scientific™ J60836.14
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Rifampin (rifampicin), CAS # 13292-46-1, is a synthetic rifamycin antibiotic that works by inhibiting RNA and DNA synthesis and exhibits activity against the tuberculosis microbe.
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
General Description
• Rifampin is a rifamycin class antibiotic synthesized to resemble the compound isolated from Amycolatopsis rifamycinica
Applications
• Rifampin can be used as a bacteriostatic that prevents RNA and DNA synthesis, particularly in mycobacteria
• It may also act as an antineoplastic, a neuroprotective, and inhibitor of angiogenesis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Zertifikate
Eine Chargennummer ist erforderlich, um Ergebnisse für Zertifikate anzuzeigen. Um Ihre Chargennummer zu früheren Bestellungen zu finden, können Sie unsere Auftragsverfolgung nutzen.
5 Ergebnisse gefunden
Chargennummer Art des Zertifikats Datum Catalog Number
ChargennummerN04L005 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum17/03/2025 Catalog NumberJ60836.14,J60836.03,J60836.06
ChargennummerT22K027 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum01/08/2024 Catalog NumberJ60836.03,J60836.14,J60836.06
ChargennummerP12K015 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum21/03/2024 Catalog NumberJ60836.03,J60836.14,J60836.06
ChargennummerX25J002 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum03/11/2023 Catalog NumberJ60836.03,J60836.14,J60836.06
ChargennummerM23J009 Art des ZertifikatsAnalysenzertifikat Datum27/01/2023 Catalog NumberJ60836.03,J60836.14,J60836.06
RUO – Research Use Only
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Thermo Scientific™ Rifampin, Molecular Biology Reagent >