Learn More
Epredia™ Gewebeschnittekleber
Erhöhen Sie die Affinität des Gewebes für den Objektträger mit Epredia™ Gewebeschnittkleber: Vorgemischt und gebrauchsfertig
Marke:  Epredia™ 86014
Artikelnummer. 15239938
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen »
Entdecken Sie weitere Sonderangebote
Beschreibung
Beschreibung
Erhöhen Sie die Affinität des Gewebes für den Objektträger mit Epredia™ Gewebeschnittkleber. Dieses Haftmittel ist vorgemischt und gebrauchsfertig und beeinträchtigt keine Färbereaktionen.
Verwenden Sie es im Wasserbad zur Erhöhung der Affinität des Gewebes für den Objektträger.
  • Erzeugt keine Hintergrundrückstände
  • Verbessert die Adhäsion für Techniken mit Hitze
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Spezifikation
500 mL
Gewebeschnittekleber
Name des Produkts
Epredia™ Gewebeschnittekleber > Klebstoff für Gewebeschnitte, 500 ml