Learn More
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Differenzierungslösung
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Differenzierungslösung erzielt klare Differenzierung und guten Kontrast zwischen Hämatoxylin und Eosin.
94.30 €
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
12523627
|
Epredia™
74211 |
1 gal. |
94.30 €
3.80 Liter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Differenzierungslösung, eine Standardformel von Salzsäure in denaturiertem Alkohol, erzielt klare Differenzierung und guten Kontrast zwischen Hämatoxylin und Eosin.
- Reproduzierbare Batch-Ergebnisse ermöglichen eine konsistente Färbung in regressiven Verfahren