Learn More
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Differenzierungslösung
Artikelnummer. 12523627 Alle ansehen Epredia Produkte
Click to view available options
Menge:
1 gal.
Packungsgröße:
3.80 Liter
Artikelnummer. 12523627
Marke: Epredia™ 74211
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Epredia™ Richard-Allan Scientific™ Differenzierungslösung erzielt klare Differenzierung und guten Kontrast zwischen Hämatoxylin und Eosin.
Thermo Scientific™ Richard-Allan Scientific™ Differenzierungslösung, eine Standardformel von Salzsäure in denaturiertem Alkohol, erzielt klare Differenzierung und guten Kontrast zwischen Hämatoxylin und Eosin.
  • Reproduzierbare Batch-Ergebnisse ermöglichen eine konsistente Färbung in regressiven Verfahren
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Salzsäurelösung
Menge 1 gal.