Learn More
BUCHI FlashPure ID HP Silika-Flash-Kassetten
Hohe Auflösung für komplexe oder schwer zu reinigende Proben
Marke: BUCHI 145170207
Beinhaltet: 6 Stück
Beschreibung
Hohe Leistung
- Hochauflösende Trennung durch hochwertiges Silika
- Höhere Fraktionsreinheit durch bessere Trennung
- Schnellere Verdampfung kleinerer Fraktionsvolumina
- Reproduzierbare Leistungsfähigkeit von Charge zu Charge
Niedrigere Aufreinigungskosten
- Höherer Probendurchsatz durch großes Fassungsvermögen für die Probenbeladung
- Weniger Lösungsmittel: Erforderliche Aufreinigungsausbeute schneller erreicht
Spezifikation
Silika-HP | |
6 Stk. | |
Hervorragende Auflösung für komplexe oder schwer zu reinigende Proben |
FlashPure | |
220 g | |
200 psig |