Learn More
BUCHI FlashPure ID HP Silika-Flash-Kassetten
Hohe Auflösung für komplexe oder schwer zu reinigende Proben
Marke:  BUCHI 145170203
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.43945kg
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 15873710
  • 457.00 € / 15 Stück
Verfügbar ab: 06-08-2024
Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen
Zum Warenkorb hinzufügen
Beinhaltet: 20 Stück
Beschreibung
Beschreibung
  • Hochauflösende Trennung durch hochwertiges Silika
  • Höhere Fraktionsreinheit durch bessere Trennung
  • Schnellere Verdampfung kleinerer Fraktionsvolumina
  • Reproduzierbare Leistungsfähigkeit von Charge zu Charge
  • Höherer Probendurchsatz durch großes Fassungsvermögen für die Probenbeladung
  • Weniger Lösungsmittel: Erforderliche Aufreinigungsausbeute schneller erreicht
Spezifikation
Spezifikation
Silika-HP
15 Stück
Hervorragende Auflösung für komplexe oder schwer zu reinigende Proben
FlashPure
40 g
200 psig