Learn More
Thermo Scientific™ TR-FRET Koregulatorpuffer G
Artikelnummer. 10184833
Click to view available options
Menge:
25 ml
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10184833
Marke: Thermo Scientific™ PV4553
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
A specialized nuclear receptor buffer that can be used with Invitrogen's collection of purified nuclear receptor proteins and assays.
A specialized nuclear receptor buffer that can be used with Invitrogen's collection of purified nuclear receptor proteins and assays.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Beschreibung TR-FRET Koregulatorpuffer G, 25 ml, flüssig, Lagerung bei 4 °C, firmeneigener Puffer, wasserlöslich, Verwendung für Pharma und Biopharma, Ziel- und Lead-Identifizierung und -Validierung
Format Flüssig
Menge 25 ml
Zur Verwendung mit (Geräte) LanghaScreen™ Nukleäre Rezeptoren-Kofaktor-Interaktionsassays
Inhalt und Lagerung TR-FRET Koregulator-Puffer G kann gefroren oder bei Raumtemperatur geliefert werden. Er sollte bei 4 °C gelagert werden
Versandbedingung Zugelassen für den Versand bei Raumtemperatur oder auf nassem Eis oder Trockeneis