Learn More
Fisherbrand™ Reusable Class A Volumetric Pipets
Available in either standard or serialized models.
101.00 € - 142.00 €
Spezifikation
Klasse | A |
---|---|
Material | Borosilikatglas |
Skala | Ja |
Graduierungsfarbe | Bernsteinfarben |
Spitzenform | Tuf-Temp™ treated |
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Typ | Min. Durchflusszeit | Genauigkeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Volumen (metrisch) | Typ | Min. Durchflusszeit | Genauigkeit | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||
17801450
|
Fisherbrand™
13-650-3C |
2 mL | Serialized Volumetric Pipet | 8 sec. | ±0,006 ml |
113.00 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17811450
|
Fisherbrand™
13-650-3F |
5 mL | Serialized Volumetric Pipet | 8 sec. | ± 0.01 ml |
142.00 €
6 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17871440
|
Fisherbrand™
13-650-2D |
3 mL | Volumetric Pipet | 8 sec. | ± 0.01 ml |
101.00 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
17881440
|
Fisherbrand™
13-650-2E |
4 mL | Volumetric Pipet | 8 sec. | ± 0.01 ml |
105.00 €
12 Stück |
Verfügbar ab: 20-06-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
|||
Beschreibung
Available in either standard or serialized models.
- Borosilicate glass
- Volume accuracy marked on each pipet
- Permanent amber markings
- Tuf-Temp™–treated tempered tips reduce chipping
Bestellinformation
All pipets are available as PersonaPet™ personalized pipets.
Spezifikation
A | |
Ja | |
Tuf-Temp™ treated |
Borosilikatglas | |
Bernsteinfarben | |
Wiederverwendbar |
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur
Berichtigung von Produktinhalten
Name des Produkts
Fisherbrand™ Reusable Class A Volumetric Pipets