Learn More
Fisherbrand™ Wiederverwendbare volumetrische Pipetten der Klasse A
Artikelnummer. 17811450 Alle ansehen Fisherbrand Produkte
Click to view available options
Volumen (metrisch):
2 mL
3 ml
4 mL
5 ml
Typ:
Serialisierte volumetrische Pipette
Volumetrische Pipette
Min. Durchflusszeit:
8 Sekunden
Genauigkeit:
±0,006 ml
± 0.01 ml
Packungsgröße:
12 Stück
6 Stück
Artikelnummer. 17811450
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Erhältlich entweder als Standard- oder als serielles Modell.
  • Borosilikatglas
  • Volumenabweichung auf jeder Pipette angegeben
  • Dauerhafte gelbe Markierungen
  • Tuf-temp™– behandelte Vergütungsspitzen reduzieren Abplatzungen
Bestellinformation
Alle Pipetten sind als PersonaPet erhältlich™ personalisierte Pipetten.
Spezifikation
Genauigkeit ± 0.01 ml
Kalibrierung Einzeln kalibriert
Zertifizierung/Konformität ASTM E542, ASTM E969, Zertifikat für Rückverfolgbarkeit, NIST
Klasse A
Material Borosilikatglas
Skala Ja
Graduierungsfarbe Braun
Min. Durchflusszeit 8 Sekunden
Spitzenform Tuf-temp™ behandelt wird
Volumen (angloamerikanisch) 0,17 oz.
Farbe Weiß
Volumen (metrisch) 5 ml
Typ Serialisierte volumetrische Pipette
Einwegprodukt Wiederverwendbar