Learn More
Brady™ Ausziehbarer Gurt für Personenleitsystem mit silberfarbenen Pfosten
Retractable Barrier Belt with Silver Posts for traffic control.
Marke: Brady™ 912678
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
- For traffic control.
Spezifikation
Einziehbarer Absperrriemen | |
Stahl | |
Traffic Control | |
100 mm | |
6.6 ft. | |
Je 1 | |
3.94 in. |
Schwarz/Gelb | |
Retractable Barrier Belt - 2 Meters with Silver Posts | |
3.94 in. | |
Einziehbarer Absperrriemen - 2 Meter mit silbernen Pfosten | |
2 m | |
12 kg | |
100 mm |