Learn More
Brady™ Ausziehbarer Gurt für Personenleitsystem mit silberfarbenen Pfosten
Retractable Barrier Belt with Silver Posts for traffic control.
585.00 € - 930.00 €
Spezifikation
Produkttyp | Einziehbarer Absperrriemen |
---|---|
Material | Stahl |
Zur Verwendung mit (Anwendung) | Traffic Control |
Höhe (angloamerikanisch) | 3.94 in. |
Höhe (metrisch) | 100 mm |
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Marke | Länge (metrisch) | Farbe | Preis | Menge & Verfügbarkeit | ||||
11751156
|
Brady™
912677 |
2 m | Weinrot |
585.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11761156
|
Brady™
912678 |
2 m | Schwarz/Gelb |
585.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11711166
|
Brady™
912683 |
3,5 m | Grün |
930.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
11751166
|
Brady™
912687 |
3,5 m | Gelb fluoreszierend |
930.00 €
1 Stück |
Verfügbar ab: 15-01-2025
Loggen Sie sich ein, um den Lagerbestand zu sehen |
||||
Beschreibung
- For traffic control.
Spezifikation
Einziehbarer Absperrriemen | |
Traffic Control | |
100 mm | |
12 kg | |
100 mm |
Stahl | |
3.94 in. | |
Je 1 | |
3.94 in. |